4-Chlor-3-fluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6447-25G PC6447-5G PC6447-1G
APOSPC6447-25GEA 126 EUR
APOSPC6447-25G APOSPC6447-5G APOSPC6447-1G
4-Chlor-3-fluorpyridin
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Siedepunkt: 138…143 °C
Schmelzpunkt: –27 to –24 °C
Dichte: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03453233
CAS-Nummer: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III