Silbertrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Silbersalz
PC6450-25G PC6450-5G PC6450-100G PC6450-500G
APOSPC6450-25GEA 58 EUR
APOSPC6450-25G APOSPC6450-5G APOSPC6450-100G APOSPC6450-500G
Silbertrifluormethansulfonat 98%
Silbertrifluormethansulfonat
Increases leaving group ability of halogens; can be used for conversion of alkyl halides to triflates & acyl halides to acyl triflates; soluble in ether and other organic solvents.
Formel: CAgF₃O₃S
Molecular Weight: 256.94 g/mol
Schmelzpunkt: 356…357 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8 III