Natriumheptafluorbutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6470-5G PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA 68.3 EUR
APOSPC6470-5G APOSPC6470-25G
Natriumheptafluorbutyrat 98%
Natriumheptafluorbutyrat
Formel: C₄F₇NaO₂
Molecular Weight: 236,02 g/mol
Schmelzpunkt: 248…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066168
CAS-Nummer: 2218-54-4
EINECS: 218-721-6