2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2H-Perfluoroethoxy)benzoic acid
PC6499-5G PC6499-1G
APOSPC6499-5GEA 121 EUR
APOSPC6499-5G APOSPC6499-1G
2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure 98%
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094352
CAS-Nummer: 10008-97-6