Natriumhexafluorotitanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6514-5G PC6514-10G PC6514-50G
APOSPC6514-5GEA 72.5 EUR
APOSPC6514-5G APOSPC6514-10G APOSPC6514-50G
Natriumhexafluorotitanat 98%
Natriumhexafluorotitanat
Formel: F₆Na₂Ti
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014244
CAS-Nummer: 17116-13-1
EINECS: 241-181-8