2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 31.9 EUR
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃NO
Molecular Weight: 246,02 g/mol
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190128
CAS-Nummer: 99479-66-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR