1-Brom-3-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6549-25G PC6549-5G PC6549-10G
APOSPC6549-25GEA 168 EUR
APOSPC6549-25G APOSPC6549-5G APOSPC6549-10G
1-Brom-3-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₅BrF₄O
Siedepunkt: 193 °C
Dichte: 1,6187 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094377
CAS-Nummer: 527751-45-7