2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6552-100G PC6552-25G PC6552-5G
APOSPC6552-100GEA 163 EUR
APOSPC6552-100G APOSPC6552-25G APOSPC6552-5G
2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169,11 g/mol
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042298
CAS-Nummer: 27996-87-8