3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methylthio-5-(trifluoromethyl)aniline
PC6554-25G PC6554-5G
APOSPC6554-25GEA 553 EUR
APOSPC6554-25G APOSPC6554-5G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluorid 97%
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃NS
Molecular Weight: 207,22 g/mol
Siedepunkt: 111…112 °C/12mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052715
CAS-Nummer: 207974-07-0