Natriumtetrafluoroborat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Sodium fluoroborate

PC6560-500G
APOSPC6560-500GEA 125 EUR
APOSPC6560-500G
Natriumtetrafluoroborat 97%
Sodium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Na
Molecular Weight: 109,79 g/mol
Schmelzpunkt: 384 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003515
CAS-Nummer: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR