3-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Fluor-4-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Fluor-4-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Fluor-4-methylbenzolsulfochlorid
PC6569-5G
PC6569-25G
APOSPC6569-5GEA
79.9
EUR
APOSPC6569-5G
APOSPC6569-25G
3-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
3-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClFO₂S Molecular Weight: 208,64 g/mol Schmelzpunkt: 46…50 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094389 CAS-Nummer: 90260-13-2 UN: 3261 ADR: 8,II |