Natriumtrifluoracetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoressigsäure Natriumsalz
PC6570-100G PC6570-25G PC6570-500G
APOSPC6570-100GEA 49.3 EUR
APOSPC6570-100G APOSPC6570-25G APOSPC6570-500G
Natriumtrifluoracetat 98%
Natriumtrifluoracetat
Formel: C₂F₃NaO₂
Molecular Weight: 136.01 g/mol
Schmelzpunkt: 205…207 °C (Zers.)
Dichte: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013217
CAS-Nummer: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6