Natriumtrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluormethansulfonsäure Natriumsalz
PC6572-25G
PC6572-5G
PC6572-100G
APOSPC6572-25GEA
24.8
EUR
APOSPC6572-25G
APOSPC6572-5G
APOSPC6572-100G
Natriumtrifluormethansulfonat 98%
Natriumtrifluormethansulfonat
Formel:
CF₃NaO₃S Schmelzpunkt: 253…255 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061607 CAS-Nummer: 2926-30-9 |