(3-Fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-4-methoxylphenylacetonitrile
PC6574-1G
PC6574-5G
PC6574-10G
APOSPC6574-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6574-1G
APOSPC6574-5G
APOSPC6574-10G
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril 98%
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₉H₈FNO Molecular Weight: 165,17 g/mol Schmelzpunkt: 47…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040889 CAS-Nummer: 404-90-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |