4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-3-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
PC6575-100G PC6575-25G PC6575-5G
APOSPC6575-100GEA 328 EUR
APOSPC6575-100G APOSPC6575-25G APOSPC6575-5G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
Dichte: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094391
CAS-Nummer: 351003-47-9
UN: 3265
ADR: 8,II