4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-2-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid
PC6576-100G PC6576-25G PC6576-5G
APOSPC6576-100GEA 203 EUR
APOSPC6576-100G APOSPC6576-25G APOSPC6576-5G
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094392
CAS-Nummer: 176225-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III