3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
PC6577-5G
PC6577-1G
PC6577-25G
APOSPC6577-5GEA
29
EUR
APOSPC6577-5G
APOSPC6577-1G
APOSPC6577-25G
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 97%
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃BrClF₃O₂S Siedepunkt: 217…218 °C Dichte: 1,835 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094393 CAS-Nummer: 351003-46-8 UN: 3265 ADR: 8,II |