Zinn(IV)fluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6580-1G PC6580-5G
APOSPC6580-1GEA 114 EUR
APOSPC6580-1G APOSPC6580-5G
Zinn(IV)fluorid 98%
Zinn(IV)fluorid
Formel: SnF₄
Molecular Weight: 194.7 g/mol
Siedepunkt: 705
Schmelzpunkt: 705 °C (Subl.)
Dichte: 4.78
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042541
CAS-Nummer: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 12,08931