2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid
PC6581-25G PC6581-5G
APOSPC6581-25GEA 174 EUR
APOSPC6581-25G APOSPC6581-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 97%
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
Siedepunkt: 235…236 °C
Dichte: 1,865 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094394
CAS-Nummer: 54403-98-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II