6-Fluor-2-naphthoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6622-1G
PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA
132
EUR
APOSPC6622-1G
APOSPC6622-5G
6-Fluor-2-naphthoesäure 97%
6-Fluor-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₇FO₂ Schmelzpunkt: 242…246 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200717 CAS-Nummer: 5043-01-6 |