5-Brom-4-fluor-2-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6623-1G PC6623-25G PC6623-5G
APOSPC6623-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6623-1G APOSPC6623-25G APOSPC6623-5G
5-Brom-4-fluor-2-methylanilin
5-Brom-4-fluor-2-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
Molecular Weight: 204.04 g/mol
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05865218
CAS-Nummer: 627871-16-3