2-Brom-4,5-difluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6625-1G PC6625-5G PC6625-25G
APOSPC6625-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6625-1G APOSPC6625-5G APOSPC6625-25G
2-Brom-4,5-difluorbenzoesäure 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molecular Weight: 237,0000 g/mol
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973422
CAS-Nummer: 64695-84-7