Tantalpentafluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6630-25G PC6630-5G
APOSPC6630-25GEA 611 EUR
APOSPC6630-25G APOSPC6630-5G
Tantalpentafluorid 99%
Tantalpentafluorid
Formel: F₅Ta
Molecular Weight: 275.94 g/mol
Siedepunkt: 229.5 °C
Schmelzpunkt: 97 °C
Dichte: 4.74 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042542
CAS-Nummer: 7783-71-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09225