2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
PC6632-1G PC6632-25G PC6632-5G
APOSPC6632-1GEA 74.1 EUR
APOSPC6632-1G APOSPC6632-25G APOSPC6632-5G
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Formel: C₁₀H₈F₃N₅
Molecular Weight: 255,204 g/mol
Siedepunkt: 333…334 °C
Schmelzpunkt: 207…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00268708
CAS-Nummer: 30508-78-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II