Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6633T-100G
PC6633T-500G
PC6633T-1KG
APOSPC6633T-100GEA
21.9
EUR
APOSPC6633T-100G
APOSPC6633T-500G
APOSPC6633T-1KG
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat 97%
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Technical bulletin available
Formel:
C₁₆H₃₆FN·3H₂O Schmelzpunkt: 54…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149981 CAS-Nummer: 87749-50-6 EINECS: 207-057-2 UN: 1759 ADR: 8,III |