Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
PC6634-25G
PC6634-100G
PC6634-500G
APOSPC6634-25GEA
31.9
EUR
APOSPC6634-25G
APOSPC6634-100G
APOSPC6634-500G
Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat 98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Formel:
C₁₆H₃₆F₆NP Molecular Weight: 387,43 g/mol Schmelzpunkt: 244…248 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011748 CAS-Nummer: 3109-63-5 EINECS: 221-472-6 |