Tetrabutylammoniumtrifluormethansulfonat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6636-25G PC6636-5G
APOSPC6636-25GEA 256 EUR
APOSPC6636-25G APOSPC6636-5G
Tetrabutylammoniumtrifluormethansulfonat 99%
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
Molecular Weight: 391,54 g/mol
Schmelzpunkt: 112…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042585
CAS-Nummer: 35895-70-6