1-(3-Fluorophenyl)propanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Fluorophenyl)propanol, alpha-Ethyl-3-fluorobenzyl alcohol
PC6641-1G PC6641-5G
APOSPC6641-1GEA 58 EUR
APOSPC6641-1G APOSPC6641-5G
1-(3-Fluorophenyl)propanol
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Formel: C₉H₁₁FO
Siedepunkt: 115 °C/17mmHg
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062380
CAS-Nummer: 701-38-2