1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
FC-254cb
PC6645-5G
PC6645-10G
APOSPC6645-5GEA
500
EUR
APOSPC6645-5G
APOSPC6645-10G
1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoropropane
Formel:
C₃H₄F₄ Molecular Weight: 116,06 g/mol Siedepunkt: –0,8 °C Schmelzpunkt: –121 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798128 CAS-Nummer: 40723-63-5 UN: 3161 ADR: 2.1, |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...