1-Brom-2,6-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-2-bromobenzene
PC6654-25G
APOSPC6654-25GEA
119
EUR
APOSPC6654-25G
1-Brom-2,6-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-2,6-bis(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₈H₃BrF₆ Siedepunkt: 86 °C/29mmHg Schmelzpunkt: 51…52 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00236210 CAS-Nummer: 118527-30-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...