Tetraethylammoniumfluorid Hydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrylammoniumfluorid Hydrat
PC6665-100G PC6665-25G PC6665-500G
APOSPC6665-100GEA 66.7 EUR
APOSPC6665-100G APOSPC6665-25G APOSPC6665-500G
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat 98%
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat
Formel: C₈H₂₀FN·xH₂O
Schmelzpunkt: 120…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149990
CAS-Nummer: 98330-04-2