4-(3-Fluorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(3-Fluorophenoxy)piperidinehydrochloride
PC6669-1G PC6669-250MG
APOSPC6669-1GEA 105 EUR
APOSPC6669-1G APOSPC6669-250MG
4-(3-Fluorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
4-(3-Fluorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₅ClFNO
Molecular Weight: 231,690 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445760
CAS-Nummer: 3202-36-6