2,2,2,4'-Tetrafluoracetophenon 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6681-100G PC6681-25G PC6681-5G
APOSPC6681-100GEA 214 EUR
APOSPC6681-100G APOSPC6681-25G APOSPC6681-5G
2,2,2,4'-Tetrafluoracetophenon 99%
2,2,2,4'-Tetrafluoracetophenon
Formel: C₈H₄F₄O
Molecular Weight: 192.1104 g/mol
Siedepunkt: 66…67 °C/34mmHg
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042393
CAS-Nummer: 655-32-3
EINECS: 211-509-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR