2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanone
PC6681D-25G
PC6681D-5G
APOSPC6681D-25GEA
403
EUR
APOSPC6681D-25G
APOSPC6681D-5G
2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon 99%
2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon
Formel:
C₈H₄F₄O Molecular Weight: 192,11 g/mol Siedepunkt: 79 °C/50mmHg Dichte: 1,372 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039236 CAS-Nummer: 708-64-5 EINECS: 211-903-6 UN: 1224 ADR: 3,II |