4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6683-5G PC6683-25G
APOSPC6683-5GEA 0 EUR
APOSPC6683-5G APOSPC6683-25G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00061290
CAS-Nummer: 130047-19-7
UN: 3261
ADR: 8,III