2,3,4,5-Tetrafluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6685-1G PC6685-5G PC6685-25G
APOSPC6685-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6685-1G APOSPC6685-5G APOSPC6685-25G
2,3,4,5-Tetrafluoranilin 98%
2,3,4,5-Tetrafluoranilin
Formel: C₆H₃F₄N
Molecular Weight: 165,09 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025153
CAS-Nummer: 5580-80-3