ω,ω-Difluoracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluoracetophenon, α,α-Difluoracetophenon
PC6686-1G
PC6686-5G
APOSPC6686-1GEA
71.2
EUR
APOSPC6686-1G
APOSPC6686-5G
ω,ω-Difluoracetophenon 95%
ω,ω-Difluoracetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O Molecular Weight: 156,13 g/mol Siedepunkt: 63…65 °C/11mmHg Schmelzpunkt: 9 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06246879 CAS-Nummer: 395-01-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...