Ethylioddifluoracetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2,2-difluoro-2-iodoacetate, Ethyl difluoro(iodo)acetate
PC6688-25G
APOSPC6688-25GEA 214 EUR
APOSPC6688-25G
Ethylioddifluoracetat 97%
Ethylioddifluoracetat
Formel: C₄H₅F₂IO₂
Molecular Weight: 249,9826 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/2mmHg
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798135
CAS-Nummer: 7648-30-8