2,3,5,6-Tetrafluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6690-5G
PC6690-100G
APOSPC6690-5GEA
26.1
EUR
APOSPC6690-5G
APOSPC6690-100G
2,3,5,6-Tetrafluoranilin 98%
2,3,5,6-Tetrafluoranilin
Formel:
C₆H₃F₄N Molecular Weight: 165.09 g/mol Siedepunkt: 158 °C Schmelzpunkt: 31…33 °C Dichte: 1.744 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007644 CAS-Nummer: 700-17-4 EINECS: 211-840-4 |