4'-Fluorbutyrophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)butan-1-one

PC6692-25G
APOSPC6692-25GEA 423 EUR
APOSPC6692-25G
4'-Fluorbutyrophenon 97%
4'-Fluorbutyrophenon
Formel: C₁₀H₁₁FO
Molecular Weight: 166,2 g/mol
Siedepunkt: 230…232 °C
Schmelzpunkt: 35…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017967
CAS-Nummer: 582-83-2
EINECS: 209-492-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR