6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidoxime 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(Trifluoromethyl)nicotinamidoxime
PC6696-1G PC6696-5G
APOSPC6696-1GEA 79.9 EUR
APOSPC6696-1G APOSPC6696-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidoxime 94%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidoxime
Formel: C₇H₆F₃N₃O
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245538
CAS-Nummer: 386704-16-1