6-(Trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylic acid hydrazide
PC6698-1G
PC6698-5G
APOSPC6698-1GEA
156
EUR
APOSPC6698-1G
APOSPC6698-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid 95+%
6-(Trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
Formel:
C₇H₆F₅N₃O Schmelzpunkt: 128…131 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01862651 CAS-Nummer: 386715-32-8 |