1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6699-25G PC6699-5G
APOSPC6699-25GEA 584 EUR
APOSPC6699-25G APOSPC6699-5G
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether
Formel: C₃HCl₂F₅O
Molecular Weight: 218,94 g/mol
Siedepunkt: 60…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01320775
CAS-Nummer: 32778-07-7
UN: 1993
ADR: 3,III