2,3,5,6-Tetrafluoranisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6700-25G
APOSPC6700-25GEA 188 EUR
APOSPC6700-25G
2,3,5,6-Tetrafluoranisol 97%
2,3,5,6-Tetrafluoranisol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180.1 g/mol
Siedepunkt: 144…145 °C
Dichte: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000311
CAS-Nummer: 2324-98-3
EINECS: 219-037-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable