(2-Chlor-4-fluorphenyl)acetamid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6711-1G PC6711-250MG
APOSPC6711-1GEA 122 EUR
APOSPC6711-1G APOSPC6711-250MG
(2-Chlor-4-fluorphenyl)acetamid 97%
(2-Chlor-4-fluorphenyl)acetamid
Formel: C₈H₇ClFNO
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180958
CAS-Nummer: 306937-35-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR