3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 203 EUR
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇FN₂O
Molecular Weight: 190.18 g/mol
Schmelzpunkt: 166…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01922131
CAS-Nummer: 306936-57-2