3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Formel: C₁₃H₇F₃N₂S
Schmelzpunkt: 181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180674
CAS-Nummer: 104960-49-8