1,2,3,5-Tetrafluorbenzol 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6720-5G PC6720-1G PC6720-25G
APOSPC6720-5GEA 102 EUR
APOSPC6720-5G APOSPC6720-1G APOSPC6720-25G
1,2,3,5-Tetrafluorbenzol 97+%
1,2,3,5-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
Molecular Weight: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000302
CAS-Nummer: 2367-82-0
EINECS: 219-126-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR