Methyl-2,6-dichlor-5-fluornicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
PC6724-1G PC6724-5G PC6724-25G
APOSPC6724-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6724-1G APOSPC6724-5G APOSPC6724-25G
Methyl-2,6-dichlor-5-fluornicotinat
Methyl-2,6-dichlor-5-fluornicotinat
Formel: C₇H₄Cl₂FNO₂
Molecular Weight: 224,02 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C/0,1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180634
CAS-Nummer: 189281-66-1