1,2,4,5-Tetrafluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6730-10G PC6730-250G PC6730-50G
APOSPC6730-10GEA 21.9 EUR
APOSPC6730-10G APOSPC6730-250G APOSPC6730-50G
1,2,4,5-Tetrafluorbenzol 99%
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
Molecular Weight: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Schmelzpunkt: 44319 °C
Dichte: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000307
CAS-Nummer: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR